Learn More
Fluorescéinamine, Isomère 1, TRC
Code produit 30405868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30405868 250 mg
30400534 500 mg
30398989 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30405868 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF485300250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3326-34-9
Formule moléculaire C20 H13 N O5
Poids moléculaire (g/mol) 347.32
Nom IUPAC 6-amino-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthène]-1-one
SMILES Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluoresceinamine, Isomer 1
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H13NO5/c21-10-1-4-14-13(7-10)19(24)26-20(14)15-5-2-11(22)8-17(15)25-18-9-12(23)3-6-16(18)20/h1-9,22-23H,21H2
Poids de la formule 347.0794