Learn More
Fluorescéinamine, isomère I, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15444599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444599 1 g 1g
15454599 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15444599 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62175.03
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Un réactif de marquage fluorescent
5-aminofluorescein is also used to prepare FITC Isomer I (CDX-F0011, CDX-F0020). It is a chemical used as molecular probe and important as fluorescent dye and for derivatives. Fluorescent labeling reagent for proteins. Used in the fluorescent antibody technique for rapid identification of pathogens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 5-aminofluorescéine est également utilisée dans la préparation de l’isomère FITC I (CDX-F0011, CDX-F0020). Il s’agit d’un produit chimique utilisé comme sonde moléculaire et important comme colorant fluorescent et pour les dérivés. Réactif de marquage fluorescent pour protéines Utilisé dans la technique des anticorps fluorescents pour l’identification rapide des pathogènes.
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie), dans le méthanol (10 mg/ml) et dans l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Sensible à la lumière et à l’humidité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3326-34-9
Formule moléculaire C20H13NO5
Poids moléculaire (g/mol) 347.33
Numéro MDL MFCD00005052
Clé InChI GZAJOEGTZDUSKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-Aminofluorescein
CID PubChem 76845
Nom IUPAC 5-amino-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
SMILES NC1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC21C2=CC=C(O)C=C2OC2=CC(O)=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluoresceinamine
Point de fusion 223°C (decomposition)
Note relative au nom isomer I
Beilstein 48395
Couleur Marron à rouge
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly),methanol (10mg/ml),and acetone.
Quantité 1 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 347.32
Pourcentage de pureté 96%