Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isomère de fluorescéinamine I 99 %
Code produit 10722012 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10722012 1 g Flacon en verre 1g
10321631 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10722012 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 400770010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    99.65€ / 1g
    Économisez 21.35€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3326-34-9 | C20H13NO5 | 347.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3326-34-9
Formule moléculaire C20H13NO5
Poids moléculaire (g/mol) 347.33
Numéro MDL MFCD00005052
Clé InChI GZAJOEGTZDUSKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-Aminofluorescein
CID PubChem 76845
Nom IUPAC 6-amino-3’,6’-dihydroxyspiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-one
SMILES NC1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC21C2=CC=C(O)C=C2OC2=CC(O)=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluoresceinamine isomer I
Note relative au nom 99%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 19, V,8, 713
Couleur Marron-rouge
Quantité 1 g
Forme physique Poudre cristalline
Poids de la formule 347.32
Pourcentage de pureté 95% (typically)
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluoresceinamine isomer I
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.