Learn More
Alfa Aesar™ Fluoresceinamine, isomer II, 95%
Code produit. 15493349
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 15493349
Marque: Alfa Aesar™ J60609.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fluorescent labeling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluoresceinamine
Point de fusion 285°C
Note relative au nom isomer II
CAS 51649-83-3
Formule moléculaire C20H13NO5
Numéro MDL MFCD00005051
Beilstein 51708
Synonyme 6-Aminofluorescein
Clé InChI YOAWSYSKQHLFPM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)C3(C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O)OC2=O
Nom IUPAC 5-amino-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 347.326
CID PubChem 103924
Poids de la formule 347.32
Pourcentage de pureté 95%
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Forme physique Poudre