Learn More
MP Biomedicals™ Azurant fluorescent 28
Code produit 11455501 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11455501 5 g 5g
11445501 1 g 1g
11465501 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11455501 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0215806705
Fluorescence bleu clair sous rayonnement UV. L'azurant fluorescent 28 est un composé organique incolore utilisé pour la coloration des champignons et comme colorant de viabilité. Ses utilisations industrielles comprennent son utilisation comme agent de blanchiment fluorescent pour les tissus en cellulose et en polyamide, le papier, les détergents et les savons.
Fluorescence bleu clair sous rayonnement UV. Le préluminateur fluorescent 28 est un composé organique incolore qui est utilisé pour la coloration des champignons et comme coloration de leur viabilité. Les utilisations industriels comprennent l’utilisation comme agent d’éclaircissement fluorescence des tissus, du papier à Semaines, des détergents et des savons.
  • Ce produit est structurellement apparenté au Fluorescent Azureter 9 (Calcofluor White MR), qui a été utilisé par Jefferies et Belcher et par Maeda et Ischida dans des études sur les tissus végétaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 g
Conditions de stockage Conserver à température ambiante (15 °C à 30 °C)
Format Poudre
Type Azurant fluorescent
Concentration 0,05 % à 0,20 %
À utiliser avec (application) Le bleu de méthylène fluorescent 28 est utilisé pour la coloration des champignons et comme colorant de viabilité. Ses applications industrielles comprennent l’utilisation comme agent d’éclaircissement fluorescent pour les tissus en cellulose et en polyamide, le papier et les détergents et savons.
Couleur Yellow
Point de fusion 290 °C
CAS 4404-43-7
Formule moléculaire C40H42N12O10S2Na2
Poids de la formule 960,96
Synonyme Calcofluor blanc M2R, Tinopal UNPA-X
Afficher plus Afficher moins
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.