Learn More
Invitrogen™ Fluorescent Compatible Sample Buffer (4X, non-reducing)
Code produit 15940783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15940783 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15940783 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LC2570
Les incontournables de la biologie des protéines
Utilisez le code promo 27946
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le tampon d’échantillon compatible avec applications fluorescentes Invitrogen est fait pour être utilisé lors d’électrophorèse sur gel de polyacrylamide SDS (SDS-PAGE).
Il est optimisé pour être utilisé lors de transferts Western fluorescents car il n’interfère pas dans les canaux fluorescents, contrairement aux autres tampons d’échantillon standard. Le tampon d’échantillon compatible avec les applications fluorescentes est non-réducteur, mais il peut également être utilisé dans des conditions dénaturantes.
• Non-réducteur : prêt à l’emploi pour la non-réduction de SDS-PAGE, ou le type et la quantité préférés d’agent réducteur (p. ex., DTT) peuvent être ajoutés pour produire des conditions réductrices
• Colorants des voies de marquage : marquage visible sur la coloration
• Pratique : stable à température ambiante, ce qui permet de le stocker sur la paillasse où l’électrophorèse est réalisée
• Concentré : formulation 4X plus polyvalente que celle des tampons traditionnels 2X
• Idéal pour la détection par fluorescence : formulé pour empêcher toute fluorescence automatique durant la détection par fluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Tampon Tampons de chargement des échantillons
Concentration 4X
Méthode de détection Fluorescent
Type de gel Gel tricine, gel Tris-Glycine, gel SDS-PAGE (tout), gel Bis-Tris, gel Bis-Tris Plus, gel Tris-acétate, Tris-Glycine, SDS-PAGE, Bis-Tris, Bis-Tris Plus, Tris-Acetate
Compatibilité du gel Gels SDS-PAGE
Quantité 5 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de produit Tampon d’échantillon compatible avec la fluorescence