Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorexon
Code produit 10766642 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10766642 5 g Flacon en verre -
10154161 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10766642 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 410630050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1461-15-0 | C30H26N2O13 | 622.539 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1461-15-0
Formule moléculaire C30H26N2O13
Poids moléculaire (g/mol) 622.539
Numéro MDL MFCD00005049
Clé InChI DEGAKNSWVGKMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Bis[N, N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]fluorescein, Calcein, Fluorescein Complexon
CID PubChem 65079
ChEBI CHEBI:51903
Nom IUPAC Acide 2-[[7’-[[bis(carboxyméthyl)amino]méthyl]-3’6’-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofurane-1,9’-xanthène]-2’-yl]méthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorexon
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 622.54
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité Suitable for calcium determination
Spectrométrie UV Complies
Couleur Marron-orange à orange-jaune
Quantité 5 g
Forme physique Poudre