Learn More
Mettler Toledo™ Kit de membrane de fluorure
Code produit 10107211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Membrane à l’état solide
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10107211 Membrane à l’état solide 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10107211 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51340008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    788.00€
    694.01€ / 1 kits
    Économisez 93.99€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Spécification
À utiliser avec (application) ISE de fluorure dans l’or
Matériau Membrane à l’état solide
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Plage de pH 4 à 10