Learn More
Fluorinert FC 40 (Grade technique), TRC
Code produit 30394798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30394798 10 g
30393578 50 g
30400779 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30394798 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF48580810G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51142-49-5
Formule moléculaire C9F21N •C12F27N
Poids moléculaire (g/mol) 1192.16
Synonyme Electronic Liquid FC 40, FC 40, FC 40 oil, Fluorinert Electronic Liquid FC 40
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4,4-nonafluoro-N-(perfluorobutyl)-N-(trifluorométhyl)butan-1-amine--tris(perfluorobutyle)amine (1/1)
SMILES FC(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorinert FC 40 (Technical Grade)
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C12F27N.C9F21N/c13-1(14,7(25,26)27)4(19,20)10(34,35)40(11(36,37)5(21,22)2(15,16)8(28,29)30)12(38,39)6(23,24)3(17,18)9(31,32)33;10-1(11,5(18,19)20)3(14,15)7(24,25)31(9(28,29)30)8(26,27)4(16,17)2(12,13)6(21,22)23
Poids de la formule 1191.93