Learn More
Thermo Scientific™ Particules fluorescentes aqueuses colorées en vert Fluoro-Max
Code produit 11868413 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,03 μm
0,04 μm
0,05 μm
0,08 μm
0,09 μm
0,10 μm
0,14 μm
0,20 μm
0,25 μm
0,30 μm
0,40 μm
0,50 μm
0,60 μm
0,70 μm
0,83 µm
0,90 μm
1,0 μm
2,0 μm
2,2 μm
3,0 μm
5,0 μm
10,0 μm
Quantité:
10 ml
15 ml
60 ml
90 ml
Conditionnement:
10mL
15mL
60mL
90mL
43 product options available for selection
Product selection table with 43 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Quantité unitSize
11868413 0,05 μm 15 ml 15mL
11543353 1,0 μm 10 ml 10mL
11878383 1,0 μm 60 ml 60mL
11888383 2,0 μm 10 ml 10mL
11898383 2,0 μm 60 ml 60mL
11808393 2,2 μm 10 ml 10mL
11818393 2,2 μm 60 ml 60mL
11828393 3,0 μm 10 ml 10mL
11838393 3,0 μm 60 ml 60mL
11523363 5,0 μm 10 ml 10mL
11858393 5,0 μm 60 ml 60mL
11868393 0,10 μm 15 ml 15mL
11898393 10,0 μm 60 ml 60mL
11878393 0,10 μm 90 ml 90mL
11818403 0,14 μm 90 ml 90mL
10628755 0,20 μm 15 ml 15mL
11838403 0,20 μm 90 ml 90mL
10516975 0,03 μm 15 ml 15mL
11868403 0,25 μm 15 ml 15mL
11878403 0,25 μm 90 ml 90mL
11858403 0,03 μm 90 ml 90mL
11888403 0,30 μm 15 ml 15mL
11898403 0,30 μm 90 ml 90mL
11808413 0,04 μm 15 ml 15mL
11828413 0,40 μm 15 ml -
11838413 0,40 μm 90 ml 90mL
11533323 0,04 μm 90 ml 90mL
11888413 0,50 μm 15 ml 15mL
13415406 0,50 μm 15 ml 15mL
11898413 0,50 μm 90 ml 90mL
11878413 0,05 μm 90 ml 90mL
11808423 0,60 μm 15 ml 15mL
11818423 0,60 μm 90 ml 90mL
11828423 0,70 μm 15 ml 15mL
11838423 0,70 μm 90 ml 90mL
11848423 0,08 μm 15 ml 15mL
11854792 0,08 μm 90 ml 90mL
11814862 0,09 μm 15 ml 15mL
11824862 0,09 μm 90 ml 90mL
11834862 0,90 μm 15 ml 15mL
11844862 0,90 μm 90 ml 90mL
11874792 0,83 µm 90 ml 90mL
11888393 10,0 μm 10 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 43 options available.
43 options
Code produit 11868413 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur G50
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
Améliorez la sensibilité et les capacités de détection des méthodes analytiques avec les particules fluorescentes aqueuses vertes.
Améliorez la sensibilité et les capacités de détection des méthodes analytiques avec les particules fluorescentes aqueuses vertes Thermo Scientific™ Fluoro-Max, microsphères en suspension qui sont colorées dans la masse et apparaissent dans des couleurs vives et hautement contrastées.
Les particules fluorescentes Fluoro-Max émettent des couleurs vives et distinctes lorsqu’elles sont éclairées par des lumières à longueurs d’onde plus courtes que la longueur d’onde d’émission, ce qui améliore leur contraste et leur visibilité par rapport aux matériaux d’arrière-plan. Ces particules de polymère colorées dans la masse utilisent le procédé exclusif Firefli™ pour intégrer le colorant à travers la matrice polymère de manière à produire des couleurs fluorescentes vives, à limiter le photoblanchiment et à éviter la lixiviation du colorant en milieu aqueux.
Caractéristiques :
  • Fabrication en polystyrène (PS), qui a une densité de 1,05 g/cm3 et un indice de réfraction de 1,59 à 589 nm (25°C)
  • Les suspensions aqueuses sont conditionnées à 1% de solides.
  • Peuvent être détectées avec un microscope à épifluorescence, un microscope confocal, un fluoromètre, un spectrophotomètre à fluorescence ou un trieur de cellules activées par fluorescence
  • Peuvent aussi être détectées à l’aide d’une lampe à ultraviolet ou lumière noire (UV)
Remarque :
Les informations spectrales sont approximatives et fournies à titre de référence uniquement. Les propriétés spectrales des colorants dépendent de leur concentration et de leur environnement physique. Les valeurs maximales d’excitation et d’émission peuvent varier en fonction de la taille et de la composition des particules.
Recommandé dans les cas suivants :
  • Tests de filtres
  • Suivi des flux
  • Recherche biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Additif Quantités de traces de surfactant pour inhiber l’agglomération et favoriser la stabilité
Concentration 1 % de matières solides
Contenu et stockage Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. Le produit est fourni avec un barreau d’agitation pour un mélange en continu pendant l‘échantillonnage.
Contenu Microsphères en polystyrène coloré dans l’eau
Couleur Vert
Matériau Polystyrène
Type de produit Particule fluorescente
Type de colorant Vert fluorescent Firefli™ (468 / 508 nm)
Comprend Notice
Densité des particules 1,05 g/cm³
Quantité 15 ml
Indice de réfraction De 1,59 à 589 nm (25°C)
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de 24 mois
Uniformité < 15 %
Diamètre (métrique) moyen 0,05 μm
Diamètre (métrique) nominal 0,05 μm
Diamètre (métrique) 0,05 μm