Learn More
- Home
- Products
- Produits d’analyse cellulaire
- Microsphères
- Thermo Scientific™ Particules fluorescentes aqueuses colorées en vert Fluoro-Max
Thermo Scientific™ Particules fluorescentes aqueuses colorées en vert Fluoro-Max
Code produit 11888413 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,03 μm
0,04 μm
0,05 μm
0,08 μm
0,09 μm
0,10 μm
0,14 μm
0,20 μm
0,25 μm
0,30 μm
0,40 μm
0,50 μm
0,60 μm
0,70 μm
0,83 µm
0,90 μm
1,0 μm
2,0 μm
2,2 μm
3,0 μm
5,0 μm
10,0 μm
Quantité:
10 ml
15 ml
60 ml
90 ml
Conditionnement:
10mL
15mL
60mL
90mL
44 product options available for selection
| Codice prodotto. | Diamètre (métrique) | Quantité | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 11888413 | 0,50 μm | 15 ml | 15mL |
| 11543353 | 1,0 μm | 10 ml | 10mL |
| 11878383 | 1,0 μm | 60 ml | 60mL |
| 11888383 | 2,0 μm | 10 ml | 10mL |
| 11898383 | 2,0 μm | 60 ml | 60mL |
| 11808393 | 2,2 μm | 10 ml | 10mL |
| 11818393 | 2,2 μm | 60 ml | 60mL |
| 11828393 | 3,0 μm | 10 ml | 10mL |
| 11838393 | 3,0 μm | 60 ml | 60mL |
| 11523363 | 5,0 μm | 10 ml | 10mL |
| 11858393 | 5,0 μm | 60 ml | 60mL |
| 11868393 | 0,10 μm | 15 ml | 15mL |
| 11898393 | 10,0 μm | 60 ml | 60mL |
| 11878393 | 0,10 μm | 90 ml | 90mL |
| 11818403 | 0,14 μm | 90 ml | 90mL |
| 10628755 | 0,20 μm | 15 ml | 15mL |
| 11838403 | 0,20 μm | 90 ml | 90mL |
| 10516975 | 0,03 μm | 15 ml | 15mL |
| 11868403 | 0,25 μm | 15 ml | 15mL |
| 11878403 | 0,25 μm | 90 ml | 90mL |
| 11858403 | 0,03 μm | 90 ml | 90mL |
| 11888403 | 0,30 μm | 15 ml | 15mL |
| 11898403 | 0,30 μm | 90 ml | 90mL |
| 11808413 | 0,04 μm | 15 ml | 15mL |
| 11828413 | 0,40 μm | 15 ml | - |
| 11838413 | 0,40 μm | 90 ml | 90mL |
| 11533323 | 0,04 μm | 90 ml | 90mL |
| 11868413 | 0,05 μm | 15 ml | 15mL |
| 13415406 | 0,50 μm | 15 ml | 15mL |
| 11898413 | 0,50 μm | 90 ml | 90mL |
| 11878413 | 0,05 μm | 90 ml | 90mL |
| 11808423 | 0,60 μm | 15 ml | 15mL |
| 11818423 | 0,60 μm | 90 ml | 90mL |
| 11828423 | 0,70 μm | 15 ml | 15mL |
| 11838423 | 0,70 μm | 90 ml | 90mL |
| 11848423 | 0,08 μm | 15 ml | 15mL |
| 11854792 | 0,08 μm | 90 ml | 90mL |
| 11814862 | 0,09 μm | 15 ml | 15mL |
| 11824862 | 0,09 μm | 90 ml | 90mL |
| 11834862 | 0,90 μm | 15 ml | 15mL |
| 11844862 | 0,90 μm | 90 ml | 90mL |
| 11874792 | 0,83 µm | 90 ml | 90mL |
| 11888393 | 10,0 μm | 10 ml | - |
| 18843649 | 10,0 μm | 10 ml | 10mL |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 44 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11888413
Supplier
Thermo Scientific™
Supplier No.
G500
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Utilisez le code promo 28038
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Add to basket
388.40 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28038" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28038" pour bénéficier de cette offre.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Améliorez la sensibilité et les capacités de détection des méthodes analytiques avec les particules fluorescentes aqueuses vertes Thermo Scientific™ Fluoro-Max, microsphères en suspension qui sont colorées dans la masse et apparaissent dans des couleurs vives et hautement contrastées.
Les particules fluorescentes Fluoro-Max émettent des couleurs vives et distinctes lorsqu’elles sont éclairées par des lumières à longueurs d’onde plus courtes que la longueur d’onde d’émission, ce qui améliore leur contraste et leur visibilité par rapport aux matériaux d’arrière-plan. Ces particules de polymère colorées dans la masse utilisent le procédé exclusif Firefli™ pour intégrer le colorant à travers la matrice polymère de manière à produire des couleurs fluorescentes vives, à limiter le photoblanchiment et à éviter la lixiviation du colorant en milieu aqueux.
Caractéristiques :
Les informations spectrales sont approximatives et fournies à titre de référence uniquement. Les propriétés spectrales des colorants dépendent de leur concentration et de leur environnement physique. Les valeurs maximales d’excitation et d’émission peuvent varier en fonction de la taille et de la composition des particules.
Caractéristiques :
- Fabrication en polystyrène (PS), qui a une densité de 1,05 g/cm3 et un indice de réfraction de 1,59 à 589 nm (25°C)
- Les suspensions aqueuses sont conditionnées à 1% de solides.
- Peuvent être détectées avec un microscope à épifluorescence, un microscope confocal, un fluoromètre, un spectrophotomètre à fluorescence ou un trieur de cellules activées par fluorescence
- Peuvent aussi être détectées à l’aide d’une lampe à ultraviolet ou lumière noire (UV)
Les informations spectrales sont approximatives et fournies à titre de référence uniquement. Les propriétés spectrales des colorants dépendent de leur concentration et de leur environnement physique. Les valeurs maximales d’excitation et d’émission peuvent varier en fonction de la taille et de la composition des particules.
Recommandé dans les cas suivants :
- Tests de filtres
- Suivi des flux
- Recherche biologique
Specifications
Specifications
| Additif | Quantités de traces de surfactant pour inhiber l’agglomération et favoriser la stabilité |
| Concentration | 1 % de matières solides |
| Contenu et stockage | Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. Le produit est fourni avec un barreau d’agitation pour un mélange en continu pendant l‘échantillonnage. |
| Contenu | Microsphères en polystyrène coloré dans l’eau |
| Couleur | Vert |
| Matériau | Polystyrène |
| Type de produit | Particule fluorescente |
| Type de colorant | Vert fluorescent Firefli™ (468 / 508 nm) |
| Comprend | Notice |
| Densité des particules | 1,05 g/cm³ |
| Quantité | 15 ml |
| Indice de réfraction | De 1,59 à 589 nm (25°C) |
| Stabilité | Produit stable pendant une période minimum de 24 mois |
| Uniformité | < 5 % |
| Diamètre (métrique) moyen | 0,5 μm |
| Diamètre (métrique) nominal | 0,5 μm |
| Diamètre (métrique) | 0,50 μm |
| Show More Show Less |