Learn More
Thermo Scientific™ Particules fluorescentes sèches colorées en rouge et vert Fluoro-Max
Code produit 11875052 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) nominal:
5 μm
10 μm
15 μm
25 μm
30 μm
40 μm
50 μm
70 μm
80 μm
100 μm
120 μm
140 μm
160 μm
Quantité:
1 g
5 g
Couleur:
Rouge
Vert
Conditionnement:
1g
5g
38 product options available for selection
Product selection table with 38 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) nominal Quantité Couleur Conditionnement
11875052 10 μm 1 g Vert 1g
11865042 80 μm 5 g Vert 5g
11885042 100 μm 5 g Vert 5g
11805052 120 μm 5 g Vert 5g
11815052 140 μm 1 g Vert 1g
11825052 140 μm 5 g Vert -
11835052 160 μm 1 g Vert 1g
11845052 160 μm 5 g Vert 5g
11855052 5 μm 1 g Vert 1g
11865052 5 μm 5 g Vert 5g
11885052 10 μm 5 g Vert 5g
11895052 15 μm 1 g Vert 1g
11805062 15 μm 5 g Vert 5g
11825062 25 μm 5 g Vert 5g
11835062 30 μm 1 g Vert 1g
11845062 30 μm 5 g Vert 5g
11855062 40 μm 1 g Vert -
11865062 40 μm 5 g Vert 5g
11875062 50 μm 1 g Vert 1g
11885062 50 μm 5 g Vert 5g
11895062 70 μm 1 g Vert 1g
11805072 70 μm 5 g Vert 5g
11835072 100 μm 1 g Rouge 1g
11845072 100 μm 5 g Rouge 5g
11865072 5 μm 5 g Rouge 5g
11885072 10 μm 5 g Rouge 5g
11805082 15 μm 5 g Rouge 5g
11815082 25 μm 1 g Rouge 1g
11825082 25 μm 5 g Rouge 5g
11835082 30 μm 1 g Rouge 1g
11845082 30 μm 5 g Rouge 5g
11895042 120 μm 1 g Vert 1g
11875042 100 μm 1 g Vert 1g
11855042 80 μm 1 g Vert -
11895072 15 μm 1 g Rouge -
11875072 10 μm 1 g Rouge 1g
11815062 25 μm 1 g Vert 1g
11855072 5 μm 1 g Rouge 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
38 options
Code produit 11875052 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 353
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Améliorez la sensibilité et les capacités de détection des méthodes analytiques avec des particules fluorescentes qui apparaissent dans des couleurs vives et distinctes.
Améliorez la sensibilité et les capacités de détection des méthodes analytiques avec les particules fluorescentes sèches vertes et rouges Thermo Scientific™ Fluoro-Max, particules de polymère qui sont colorées dans la masse et apparaissent dans des couleurs vives et distinctes.
Fabriquées en polystyrène, ces particules fluorescentes sèches colorées en rouge et vert Fluoro-Max possèdent une densité de 1,05 g / cm3 et un indice de réfraction de 1,59 à 589 nm (25°C). Elles peuvent être détectées avec un microscope à épifluorescence, un microscope confocal, un fluoromètre, un spectrophotomètre à fluorescence ou un trieur de cellules activées par fluorescence. Elles peuvent également être détectées à l’aide d’une lampe à ultraviolet ou lumière noire (UV).
Remarque :
Les informations spectrales sont approximatives et fournies à titre de référence uniquement. Les propriétés spectrales des colorants dépendent de leur concentration et de leur environnement physique. Les valeurs maximales d’excitation et d’émission peuvent varier en fonction de la taille et de la composition des particules.
Recommandé dans les cas suivants :
  • Tests de filtres
  • Suivi des flux
  • Recherche biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Additif Peut contenir des traces de dispersant
Contenu et stockage Stockez à température ambiante dans un endroit sec. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Une protection respiratoire contre la poussière est recommandée.
Contenu Microsphères colorées et sèches (DVB) en polystyrène
Couleur Vert
Matériau Polystyrène Divinylbenzènene (PS-DVB)
Type de produit Particule fluorescente
Type de colorant Vert fluorescent Firefli (468/508 nm)
Comprend Notice
Nbre de cellules 1,81 x 109/gramme
Densité des particules 1,05 g/cm³
Quantité 1 g
Indice de réfraction De 1,59 à 589 nm (25°C)
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de 24 mois
Uniformité < 18 %
Diamètre (métrique) moyen 10 μm
Diamètre (métrique) nominal 10 μm
Diamètre (métrique) 10 μm