Learn More
Hexafluorophosphate de N,N,N’,N’-tétraméthylformamidinium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451756 5 g 5g
15441756 1 g 1g
15461756 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15451756 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54910.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 164298-23-1 | C5H12F7N2P | 264.128 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’hexafluorophosphate de Fluoro-N,N,N′,N′-tétraméthylformamidinium est utilisé comme réactif pour la synthèse de dérivés d’acides aminés β-2,2 antimicrobiens cationiques, d’analogues de la philanthotoxine pour l’inhibition du récepteur de glutamate ionotropique et de faibles β-peptidomimétiques pour les antimicrobiens et la ligature d’hydrazone à des fins d’assemblage de nanoparticules virales multifonctionnelles.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 164298-23-1
Formule moléculaire C5H12F7N2P
Poids moléculaire (g/mol) 264.128
Numéro MDL MFCD02684443
Clé InChI ZAVXOOLKAGPJPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tffh, fluoro-n,n,n',n'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate, n-dimethylamino fluoromethylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate v, tetramethyl fluoroformamidium hexafluoro phosphate, n,n,n',n'-tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate, tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate, tffh, fluoro-n,n,n',n'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate, c5h12fn2.f6p, acmc-209dqu, tetramethyl fluoroformamidium hexafluorophosphate
CID PubChem 2774761
Nom IUPAC [Diméthylamino(fluoro)méthylidène]-diméthylazanium ; Hexafluorophosphate
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Point de fusion 104°C to 111°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 264.12
Pourcentage de pureté 98%