Learn More
Cytiva Superloop en verre, caoutchouc fluorescent, plastique fluorescent
Code produit 11340122 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11340122 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11340122 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 19785001
Expédition estimée: 16-11-2026
Introduction de grands volumes d’échantillon dans un système LC à fluide pressurisé. Le superloop en verre, caoutchouc fluoré, plastique fluoré Cytiva est utilisé avec la vanne d’injection MV-7, INV-907, V9-Inj ou V9H-Inj et remplace une simple boucle d’é
  • Superloop peut être utilisé en conjonction avec des vannes à 7 ports.
  • Les dispositifs brevetés permettent le chargement contrôlé d’échantillons de grande taille, sous forme de plusieurs petites injections ou d’une seule grande injection.
  • Ils peuvent également être utilisés pour injecter des impulsions d’une solution tampon spécifique.
  • Flexible : injectez de grands ou petits volumes d’échantillon.
  • Reproductibilité et récupération élevées.
  • Pas de dilution de gradient avec joint mobile interne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Superloop
Matériau Plastique fluorescent, caoutchouc fluorescent, verre
Volume (métrique) 50 ml