Learn More
Cytiva Superloops en verre/caoutchouc fluoré/plastique fluoré
Code produit 10359227 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10359227 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10359227 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 19758501
En stock
Le superloop permet l’introduction de grands volumes d’échantillon dans un système LC à fluide pressurisé
Le superloop permet l’introduction de grands volumes d’échantillon dans un système LC à fluide pressurisé. Elle est utilisée avec la vanne d’injection MV-7, INV-907, V9-Inj ou V9H-Inj et remplace une simple boucle d’échantillonnage. Le superloop fonctionne en conjonction avec des vannes à 7 ports. Un joint mobile crée deux chambres, de sorte que le tampon pompé dans la chambre supérieure force l’échantillon de la chambre inférieure sans mélanger ni diluer l’échantillon. Une fois que le joint atteint le fond de la chambre inférieure, un canal de dérivation dans le superloop 10 ml et 50 ml ou une vanne en titane dans le superloop 150 ml permet au tampon de suivre l’échantillon vers la colonne, le cas échéant.
  • Superloop peut être utilisé en conjonction avec des vannes à 7 ports.
  • Les dispositifs brevetés permettent le chargement contrôlé d’échantillons de grande taille, sous forme de plusieurs petites injections ou d’une seule grande injection.
  • Ils peuvent également être utilisés pour injecter des impulsions d’une solution tampon spécifique.
  • Flexible : injectez de grands ou petits volumes d’échantillon.
  • Reproductibilité et récupération élevées.
  • Pas de dilution de gradient avec joint mobile interne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (métrique) 30 x 130 mm (Ø x L)
Pression max. 40 bar
Température (métrique) Max 4°C à 40°C
À utiliser avec (équipement) Utilisé avec les systèmes de chromatographie préparative de GE Healthcare
Longueur (métrique) 130 mm
Diamètre (métrique) interne 30 mm
Volume (métrique) 10 ml