Learn More
Fluoroacétone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10661365 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10661365 5 g Flacon en verre 5g
10158692 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10661365 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 151780050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 430-51-3 | C3H5FO | 76.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 430-51-3
Formule moléculaire C3H5FO
Poids moléculaire (g/mol) 76.06
Numéro MDL MFCD00000451
Clé InChI MSWVMWGCNZQPIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fluoroacetone, 1-fluoro-2-propanone, 1-fluoroacetone, 2-propanone, 1-fluoro, mono-fluoroacetone, acetone, fluoro, 1-fluoroacetone #, ch3coch2f, acmc-1bne0
CID PubChem 9889
Nom IUPAC 1-fluoropropan-2-one
SMILES CC(=O)CF
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluoroacetone
Couleur Rouge
Densité 1.0540g/mL
Point d’ébullition 75.0°C
Point d’éclair 7°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2F
Indice de réfraction 1.3660 to 1.3700
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.054
Poids de la formule 76.06
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluoroacetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.