Learn More
Fluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416987 250 g 250g
11406987 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14384.30
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 462-06-6 | C6H5F | 96.10 g/mol
Fluorobenzene is used as a reagent for plastic or resin polymers. It acts as a solvent for highly reactive species. On fluorination of fluorobenzene it gives 1,2-difluorobenzene. It is also used as a material in making medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le fluorobenzène est utilisé comme réactif pour les matières plastiques et résines polymères. Il agit comme solvant pour les espèces hautement réactives. Lors de la fluoration du fluorobenzène, il donne du 1,2-difluorobenzène. Il est également utilisé comme substance dans la fabrication de médicaments.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Sensible à la chaleur et à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 462-06-6
Formule moléculaire C6H5F
Poids moléculaire (g/mol) 96.10
Numéro MDL MFCD00000280
Clé InChI PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, fluoro, monofluorobenzene, phenyl fluoride, fluorbenzol, fluoro-benzene, 4-fluorobenzene, unii-g3tsz68k12, fluoranylbenzene, fluorobenzenes, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-fluorobenzene
CID PubChem 10008
ChEBI CHEBI:5115
Nom IUPAC fluorobenzène
SMILES FC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorobenzene
Point de fusion -42°C
Densité 1.025
Point d’ébullition 84°C to 85°C
Point d’éclair −15°C (−5°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.466
Quantité 250 g
Numéro UN UN2387
Beilstein 1236623
Merck Index 14,4170
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 96.1
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluorobenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluorobenzene