Learn More
Fluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11904521 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11904521 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10733671 100 g Flacon en verre 100g
10317040 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11904521 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119340025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 462-06-6 | C6H5F | 96.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 462-06-6
Formule moléculaire C6H5F
Poids moléculaire (g/mol) 96.10
Numéro MDL MFCD00000280
Clé InChI PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, fluoro, monofluorobenzene, phenyl fluoride, fluorbenzol, fluoro-benzene, 4-fluorobenzene, unii-g3tsz68k12, fluoranylbenzene, fluorobenzenes, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-fluorobenzene
CID PubChem 10008
ChEBI CHEBI:5115
Nom IUPAC fluorobenzène
SMILES FC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorobenzene
Point de fusion -42.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 85.0°C
Point d’éclair −15°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5F
Indice de réfraction 1.4643 to 1.4663
Quantité 2.5 kg
Beilstein 05,IV,632
Merck Index 15,4201
Gravité spécifique 1.02
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and water
Poids de la formule 96.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluorobenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.