Learn More
Fluorobenzène, TRC
Code produit 30404214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30404214 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30404214 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF58830025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorobenzene
CAS 462-06-6
Formule moléculaire C6 H5 F
Quantité 25 g
Synonyme Benzene, fluoro-, Fluorobenzene, Monofluorobenzene, NSC 68416, Phenyl fluoride
Formule InChI InChI=1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES Fc1ccccc1
Nom IUPAC fluorobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 96.1
Poids de la formule 96.0375