Learn More
Fluorobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fluorobenzene |
| CAS | 462-06-6 |
| Formule moléculaire | C6 H5 F |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | Benzene, fluoro-, Fluorobenzene, Monofluorobenzene, NSC 68416, Phenyl fluoride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMILES | Fc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | fluorobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 96.1 |
| Poids de la formule | 96.0375 |