Learn More
Gibco™ FluoroBrite™ DMEM
Code produit 15291866 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
10 PCS
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15291866 500 mL 500mL
15266695 10 x 500 mL 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15291866 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1896701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.69€
    42.65€ / 500mL
    Économisez 6.04€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Conçu pour améliorer le rapport signal-bruit des fluorophores. Le DMEM Gibco™ FluoroBrite™ est utilisé pour améliorer le signal fluorescent au cours de l’imagerie de cellules vivantes et préserve la santé cellulaire.
Gibco™ FluoroBrite™ DMEM features a background fluorescence that is comparable to PBS and 90% lower than that emitted by standard phenol red–free DMEM. Formulated to include the required nutrients for routine cell culture when supplemented with 10% fetal bovine serum and 4 mM L-glutamine or GlutaMAX™ Supplement, FluoroBrite™ DMEM is designed to enhance the signal-to-noise ratio of fluorophores, enabling researchers to visualize even the weakest fluorescent events in an environment that promotes optimum cell health. Additional features include:
  • Enhancement of fluorescence signal during live-cell imaging
  • DMEM-based to help preserve cell health
Live-cell fluorescence microscopy is an essential technique for the visualization of fundamentally important and physiologically relevant biological events. A key challenge with this technique is the ability to image weak fluorophores without causing cell damage, photobleaching, or undesirable changes to cell health. FluoroBrite™ DMEM helps address these issues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Haute teneur en glucose
Sans additif Sans glutamine, Sans HEPES, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Quantité 500 mL
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C). Conserver à l’abri de la lumière.