Learn More
Fluorocyclohexane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15540624 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15540624 25 g 25g
15530624 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15540624 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 459320250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 372-46-3 | C6H11F | 102.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372-46-3
Formule moléculaire C6H11F
Poids moléculaire (g/mol) 102.15
Clé InChI GOBGVVAHHOUMDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexane, fluoro, cyclohexyl fluoride, cyclohexylfluoride, fluoro-cyclohexane, acmc-1cpcv
CID PubChem 78988
Nom IUPAC fluorocyclohexane
SMILES C1CCC(CC1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorocyclohexane
Point de fusion 13.0°C
Densité 0.9280g/mL
Point d’ébullition 103.0°C to 105.0°C
Point d’éclair 5°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Formule linéaire C6H11F
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.928
Poids de la formule 102.15
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluorocyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.