Learn More
VACUUBRAND™ Joint torique en fluoroélastomère
Code produit 15410010 Tous les produits Vacuubrand Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
28 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur unitSize
15410010 28 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15410010 Fournisseur VACUUBRAND™ Code fournisseur 20635628
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Diamètre : 28 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur 28 mm
Quantité 1 de chaque
Épaisseur (métrique) de paroi 2,5 mm
Type Bague d’étanchéité