Learn More
Fluoroethyl-PE2I, TRC
Code produit 30403234
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30403234 2.5 mg
30397483 5 mg
30399959 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30403234 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5917582.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 949091-68-3
Formule moléculaire C20H25FINO2
Poids moléculaire (g/mol) 457.32
Synonyme FEPE2I, 8-Azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid, (1R,2S,3S,5S)-8-[(2E)-3-Iodo-2-propen-1-yl]-3-(4-methylphenyl)-2-fluoroethyl Ester
Nom IUPAC 2-fluoroethyl (3R,4R)-8-[(E)-3-iodoprop-2-enyl]-3-(4-methylphenyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate
SMILES Cc1ccc(cc1)[C@@H]2CC3CCC([C@@H]2C(=O)OCCF)N3C\C=C\I
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluoroethyl-PE2I
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H25FINO2/c1-14-3-5-15(6-4-14)17-13-16-7-8-18(23(16)11-2-10-22)19(17)20(24)25-12-9-21/h2-6,10,16-19H,7-9,11-13H2,1H3/b10-2+/t16?,17-,18?,19+/m0/s1
Poids de la formule 457.0914