Learn More
Fluoroimide, TRC
Code produit 30006440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006440 100 mg 100mg
30004230 1 g 1g
30005215 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006440 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF591953100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41205-21-4
Formule moléculaire C10 H4 Cl2 F N O2
Poids moléculaire (g/mol) 260.05
Synonyme 3,4-Dichloro-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 2,3-Dichloro-N-(4-fluorophenyl)maleimide, 2,3-Dichloro-N-(p-fluorophenyl)maleimide, Fluoroimide, Fluoromide, MK 23, N-(4-Fluorophenyl)-2,3-dichloromaleimide, N-(4-Fluorophenyl)dichloromaleimide, N-(p-Fluorophenyl)-2,3-dichloromaleimide, NSC 622384, Spartcide, Spat
Nom IUPAC 3,4-dichloro-1-(4-fluorophényl)pyrrole-2,5-dione
SMILES Fc1ccc(cc1)N2C(=O)C(=C(Cl)C2=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluoroimide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H4Cl2FNO2/c11-7-8(12)10(16)14(9(7)15)6-3-1-5(13)2-4-6/h1-4H
Poids de la formule 258.9603