Learn More
Fluorolink™ E10-H
Code produit 15422739
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15422739 100 g 100g
15412739 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15422739 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66374.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisation dans les modifications des polymères
Use in polymer modifications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisée pour la modifications des polymères.
Solubilité
Soluble dans les solvants fluorés, l’alcool et les cétones. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 162492-15-1
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorolink™ E10-H
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.73 g/mL
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.317
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in fluorinated solvents,alcohol,and ketones; Insoluble in water.
Forme physique Liquide