Learn More
Fluoromalonaldehydic Acid (>85%), TRC
Code produit 30401439
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30401439 2.5 mg
30391031 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30401439 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5826002.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58629-87-1
Formule moléculaire C3 H3 F O3
Poids moléculaire (g/mol) 106.052
Synonyme 2-Fluoro-3-oxopropanoic Acid
Nom IUPAC 2-fluoro-3-oxo-propanoic acid
SMILES OC(=O)C(F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluoromalonaldehydic Acid
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H3FO3/c4-2(1-5)3(6)7/h1-2H,(H,6,7)
Poids de la formule 106.0066