Learn More
Fluorométholone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15519513 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
1 g
Packungsgröße:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
15519513 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15519513 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 460200010
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La fluorométholone, nº CAS 426-13-1, est un glucocorticoïde aux propriétés anti-inflammatoires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La fluorométholone est un glucocorticoïde synthétique
  • Elle a des propriétés anti-inflammatoires
Applications
  • La fluorométholone interagit avec les récepteurs cytoplasmiques des glucocorticoïdes, ce qui entraîne l’activation de ces récepteurs, qui favorisent l’expression génétique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Fluorometholone
CAS 426-13-1
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C22H29FO4
Quantité 1 g
Synonyme fluorometholone, oxylone, flumetholon, fluormetholone, fml liquifilm, fluor-op, cortilet, delmeson, trilcin, fml forte
Informations sur la solubilité (2.5% in pyridine) clear colorless to light yellow
Clé InChI FAOZLTXFLGPHNG-KNAQIMQKSA-N
SMILES CC1CC2C3CCC(C3(CC(C2(C4(C1=CC(=O)C=C4)C)F)O)C)(C(=O)C)O
Nom IUPAC (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-acétyl-9-fluoro-11,17-dihydroxy-6,10,13-triméthyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phénanthren-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 376.46
CID PubChem 9878
ChEBI CHEBI:31625
Poids de la formule 376.46
Pourcentage de pureté 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorometholone
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.