Learn More
Invitrogen™ Milieu de montage Fluoromount-G™
Code produit 15586276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15586276 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15586276 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 00495802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.25€
    77.65€ / 25mL
    Économisez 18.60€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour être utilisé dans le montage de lames après une coloration immunofluorescente. Le Fluoromount-G™ hydrosoluble est utilisé pour monter des lames dans lesquelles l’étape finale de coloration est aqueuse. Il forme un joint semi-permanent pour le stockage prolongé des lames à des températures comprises entre 2°C et 8°C.
  • Le Fluoromount-G™ n’est pas fluorescent et peut réduire la quantité d’inhibition de fluorochrome lors de la microscopie par fluorescence
  • Milieu liquide transparent
  • Fourni sous forme de solution mère unique contenant de l’azoture de sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 mL
Type de produit Milieu de montage
Gamme de produits Fluoromount-G
Type de réactif Solution de monteur