Learn More
Merck Filtres à membrane Fluoropore™, 0,22 μm
Code produit 10156710 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Dimensions (L x l):
1 pi x 10 pi
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize Dimensions (L x l)
10156710 13 mm 100 pièces -
10297800 25 mm 100 pièces -
10287850 47 mm 100 pièces -
10762901 90 mm 50 pièces -
10528052 142 mm 50 pièces -
11804041 - 50 pièces 1 pi x 10 pi
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10156710 Fournisseur Merck Code fournisseur FGLP01300
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Membrane hydrophobe avec dos laminé pour faciliter la manipulation
Notre Fluoropore™ La membrane est une membrane polymère hydrophobe en polytétrafluoroéthylène (PTFE) collée à un support en polyéthylène haute densité pour améliorer les caractéristiques de manipulation du filtre pour les applications normales. Fluoropore™ Les membranes offrent une large compatibilité chimique, des débits élevés et une grande homogénéité. (Veuillez noter que les références contenant « in.FHUP in. » correspondent à des produits non laminés, c'est-à-dire sans support.) Applications : Fluoropore™ Membrane: Acides, bases et solvants clarifiants ; Surveillance de la qualité de l'air ; Filtration et évacuation des gaz ; Spectroscopie UV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Point à bulle 13 psi
Couleur blanc
Type de filtre Filtre à tamis
Matériau PTFE
Porosité 0,22 μm
Stérilité Non stérile
Débit 24 mL/min x cm2
À utiliser avec (application) Clarification d’acides, de bases et de solvants ; clarification de solutions d’alcool ; spectroscopie UV.
Débit de gaz 3,0 L/min/cm2
Hydrophobicité Hydrophobe
Nbre par carton 100Pack
Quantité 100 / boîte
Type Membranes filtrantes
Mouillabilité Hydrophobe
Diamètre (métrique) 13 mm