Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres
Code produit 10462472
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,02 μm
0,04 μm
0,1 μm
0,2 μm
0,5 μm
1,0 μm
2,0 μm
Couleur:
Bleu
Couleur bleue
Couleur rouge
Cramoisi
Infrarouge
Jaune-vert
Orange
Rouge
Rouge du Nil
Rouge foncé
Rouge-orange
Vert jaune
Vert jaune, Orange, Rouge, Rouge foncé
Excitation / émission:
350/440 nm
365/415 nm
365/610 nm
505/515 nm
505 / 515, 540 / 560, 580 / 605, 660 / 680 nm
535/575 nm
540/560 nm
565/580 nm
580/605 nm
625/645 nm
660/680 nm
715/755 nm
Quantité:
1 mL
10 mL
1 ml (chacun)
2 mL
Conditionnement:
1 pièce
2mL
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Couleur Excitation / émission Quantité Conditionnement
10462472 0,5 μm Jaune-vert 505/515 nm 10 mL 1 pièce
10328192 0,1 μm Jaune-vert 505/515 nm 10 mL 1 pièce
10696523 1,0 μm Cramoisi 625/645 nm 2 mL 1 pièce
10023162 1,0 μm Jaune-vert 505/515 nm 10 mL 1 pièce
10484962 0,1 μm Rouge 580/605 nm 10 mL 1 pièce
10513463 0,2 μm Jaune-vert 505/515 nm 10 mL 1 pièce
10033062 0,2 μm Rouge foncé 660/680 nm 2 mL 1 pièce
10573663 0,04 μm Vert jaune, Orange, Rouge, Rouge foncé 505 / 515, 540 / 560, 580 / 605, 660 / 680 nm 1 ml (chacun) 1 pièce
11514796 0,2 μm Orange 365/610 nm 2 mL 2mL
10751154 0,02 μm Rouge foncé 660/680 nm 2 mL 1 pièce
10398352 0,02 μm Couleur rouge 580/605 nm 10 mL 1 pièce
10338652 0,04 μm Vert jaune 505/515 nm 1 mL 1 pièce
10318532 1,0 μm Orange 540/560 nm 10 mL 1 pièce
10207002 2,0 μm Rouge du Nil 535/575 nm 2 mL 1 pièce
10768424 2,0 μm Jaune-vert 505/515 nm 2 mL 1 pièce
10043302 0,02 μm Bleu 365/415 nm 10 mL 1 pièce
10684243 0,02 μm Cramoisi 625/645 nm 2 mL 1 pièce
10761154 0,02 μm Rouge du Nil 535/575 nm 10 mL 1 pièce
10412892 0,02 μm Jaune-vert 505/515 nm 10 mL 1 pièce
10093262 0,04 μm Rouge foncé 660/680 nm 1 mL 1 pièce
10378932 0,04 μm Orange 540/560 nm 1 mL -
10606553 0,04 μm Couleur rouge 580/605 nm 1 mL 1 pièce
10144722 0,04 μm Rouge-orange 565/580 nm 1 mL 1 pièce
10003572 0,1 μm Couleur bleue 350/440 nm 10 mL 1 pièce
10154722 0,1 μm Infrarouge 715/755 nm 1 mL 1 pièce
10043142 0,1 μm Orange 540/560 nm 10 mL 1 pièce
10296612 0,2 μm Couleur bleue 365/415 nm 10 mL 1 pièce
10463622 0,2 μm Cramoisi 625/645 nm 2 mL 1 pièce
10328482 0,2 μm Orange 540/560 nm 10 mL 1 pièce
10544803 0,2 μm Rouge 580/605 nm 10 mL 1 pièce
10738044 0,5 μm Rouge 580/605 nm 10 mL 1 pièce
10398142 1,0 μm Couleur bleue 365/415 nm 10 mL 1 pièce
10358482 1,0 μm Couleur bleue 350/440 nm 10 mL 1 pièce
10217142 1,0 μm Rouge du Nil 535/575 nm 10 mL 1 pièce
10564423 1,0 μm Rouge 580/605 nm 10 mL 1 pièce
10758244 2,0 μm Couleur bleue 365/415 nm 2 mL 1 pièce
10318632 2,0 μm Couleur rouge 580/605 nm 2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
Code produit 10462472 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur F8813
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Réalisez la fluorescence la plus brillante grâce aux microsphères FluoSphere modifiées au carboxylate, disponibles dans différentes couleurs et tailles de particules.
Exécutez facilement cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS, immunodosage et autres applications de laboratoire grâce à notre vaste sélection de microsphères FluoSphere modifiées au carboxylate. Les microbilles FluoSphere peuvent être utilisées pour l’adsorption passive ou active, le couplage covalent de protéines, d’acides nucléiques et de biomolécules pour les applications de capture de particules. Les microsphères FluoSphere sont chargées avec des colorants fluorescents exclusifs, ce qui en fait les microsphères les plus brillantes disponibles.
Visualisez la fluorescence la plus brillante pour les applications de laboratoire, notamment la microscopie par fluorescence, la cytométrie en flux, le HTS, le HCS et le traçage cellulaire, grâce à nos microsphères FluoSphere au carboxylate modifié, fabriquées à partir de microsphères en polystyrène et chargées avec différents colorants exclusifs. Grâce à des méthodes de coloration spécialisées, toutes les molécules de colorants fluorescents sont contenues à l’intérieur de chaque microsphère en polystyrène, au lieu de se trouver à la surface des microbilles. Cet environnement protecteur dans les microbilles protège le colorant contre les effets environnementaux préjudiciables, tels que le photoblanchiment. Nos microsphères au carboxylate modifié sont revêtues d’un polymère hydrophile contenant plusieurs acides carboxyliques pour l’adhérence covalente des ligands. Une variété de tailles de particules sont disponibles pour différentes utilisations et expériences de recherche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière.
Couleur Jaune-vert
À utiliser avec (application) Microscopie par fluorescence
Matériau Polystyrène
Type de produit Microsphère au carboxylate modifié
Excitation / émission 505/515 nm
Gamme de produits FLUOSPHERES
Quantité 10 mL
Modification de surface Carboxylate
Diamètre (métrique) 0,5 μm