Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ NeutrAvidin™-Labeled Microspheres, 1.0 μm, yellow-green fluorescent (505/515), 1% solids
Code produit 10033302
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.4 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10033302 0.4 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10033302 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur F8776
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Microsphères marquées à la NeutrAvidin™ FluoSpheres™, 1,0 μm, jaune-vert fluorescent (505/515), 1 % de solides
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. Nos microbilles Molecular Probes™ FluoSpheres™ sont fabriquées à l’aide de polystyrène ultra-propre de haute qualité et sont chargées avec plusieurs de nos colorants exclusifs pour créer des microbilles hautement fluorescentes présentant généralement pas ou peu de signes de photoblanchiment, même lorsqu’elles sont excitées par l’illumination intense requise pour la microscopie par fluorescence. Différentes modifications de surface sont disponibles pour faciliter le couplage de diverses molécules et protéines à la surface de la microbille.
Caractéristiques de la microsphère FluoSpheres™
  • Marquage (Ex / Em) : Jaune-vert fluorescent (505/515)
  • Diamètre nominal de la microbille : 1,0 μm
  • Modification de surface : NeutrAvidin™
  • Solides : 1%
    Spécifications des diverses surfaces de couplage FluoSpheres™
  • Les microbilles modifiées au carboxylate FluoSpheres™ affichent une densité élevée d’acides carboxyliques pendants sur leur surface, ce qui les rend compatibles avec le couplage covalent des protéines et d’autres biomolécules contenant des amines à l’aide de réactifs carbodiimides hydrosolubles, tels que l’EDAC.
  • Les microbilles de sulfate FluoSpheres™ sont des particules relativement hydrophobes qui absorbent passivement et de manière quasi irréversible presque toutes les protéines, y compris l’albumine, les IgG, l’avidine et la streptavidine.
  • Les microbilles en aldéhyde-sulfate FluoSpheres™ présentent des groupes d’aldéhydes de surface ajoutés, conçus pour réagir avec les protéines et d’autres amines dans des conditions très douces.
  • Les microbilles modifiées par des amines FluoSpheres™ peuvent être couplées à une grande variété de molécules réactives aux amines, notamment les esters succinimidyliques et isothiocyanates d’haptènes et de médicaments ou les acides carboxyliques de protéines, à l’aide d’un carbodiimide soluble dans l’eau
    Principales applications des microsphères
  • Étalonnage d’instruments (cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS)
  • Analyse de flux (microfluidique, flux sanguin, flux d’eau et flux d’air)
  • Traceurs de biologie cellulaire (différenciation cellulaire et traçage cellulaire)
  • Immunodosages (tests d’agglutination, ELISA, capture de particules et réactifs de contraste)
    Options de microsphères fluorescentes FluoSpheres™
    Parmi notre offre complète de produits de microsphères fluorescentes, les microbilles sont présentées avec ces variations :
  • Dix couleurs fluorescentes
  • Diamètres nominaux de microbille : 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm et 15,0 μm
  • Quatre modifications de surface pour le couplage des protéines : carboxylate, sulfate, aldéhyde-sulfate, amine
  • Microsphères qui sont en outre pré-couplées avec de la streptavidine, de la NeutrAvidin, de la biotine, de l’europium et de la platine
    Options de microsphères non colorées
    Nous proposons également des centaines d’options pour les microsphères sans surfactant UltraClean™ à des fins de recherche ou commerciales.
    Nous concevons des microsphères personnalisées
    Nous préparons des commandes personnalisées sur demande. Par exemple, les microbilles FluoSpheres™ peuvent être préparées avec des intensités inférieures à celles de notre sélection standard, une caractéristique attrayante dans certaines applications multicolores. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
    Pour usage à des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière.
    Couleur Jaune-vert
    Matériau Polystyrène
    Type de produit Microsphère
    Gamme de produits FLUOSPHERES
    Quantité 0.4 mL
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Modification de surface Autre modification ou étiquette
    Diamètre (métrique) 1 μm