Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Size Kit #1, Carboxylate-modified Microspheres, red fluorescent (580/605), 2% solids, six sizes
Description
Microspheres (also called latex beads or latex particles) are spherical particles in the colloidal size range that are formed from an amorphous polymer such as polystyrene. Our Molecular Probes™ FluoSpheres™ beads are manufactured using high-quality, ultraclean polystyrene and are loaded with a variety of our proprietary dyes to create intensely fluorescent beads that typically show little or no photobleaching, even when excited with the intense illumination required for fluorescence microscopy. This FluoSpheres™ Size Kit supplies 1 mL of each the 0.02, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, and 2.0 μm sizes.
Caractéristiques des microbilles FluoSpheres™
• Étiquette (Ex/Em) : Rouge fluorescent (580 / 605)
• Diamètre nominal de la microbille : 0,02, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0 µm
• Surface de couplage : Carboxylate
• Solides : 2 %
Caractéristiques des différentes surfaces de couplage FluoSpheres™
• Les microbilles modifiées au carboxylate FluoSpheres™ affichent une densité élevée d’acides carboxyliques pendants sur leur surface, ce qui les rend compatibles avec le couplage covalent des protéines et d’autres biomolécules contenant des amines à l’aide de réactifs carbodiimides hydrosolubles, tels que l’EDAC.
• Les microbilles de sulfate FluoSpheres™ sont des particules relativement hydrophobes qui absorbent de manière passive et presque irréversible quasiment toutes les protéines, notamment l’albumine, les IgG, l’avidine et la streptavidine.
• Les microbilles en aldéhyde-sulfate—FluoSpheres™ présentent des groupes d’aldéhydes de surface ajoutés, conçus pour réagir avec les protéines et d’autres amines dans des conditions très douces.
• Les microbilles d’amine modifiée FluoSpheres™ peuvent être couplées à une grande variété de molécules réactives à l’amine, notamment les esters succinimidyles et les isothiocyanates d’haptènes et les médicaments ou les acides carboxyliques des protéines, à l’aide d’un carbodiimide hydrosoluble.
Principales applications des microsphères
• Étalonnage des instruments (cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS)
• Tests de flux (microfluidiques, flux sanguin, flux d’eau et flux d’air)
• Traceurs de biologie cellulaire (différenciation cellulaire et traçage cellulaire)
• Immunodosages (tests d’agglutination, ELISA, capture de particules et réactifs de contraste)
Options de microsphères fluorescentes FluoSpheres™
Parmi notre offre complète de produits pour microsphères fluorescentes, les microbilles sont présentées avec ces variations :
• Dix couleurs fluorescentes
• Dix diamètres de microbilles nominaux : 0,02 µm, 0,04µm, 0,1 µm, 0,2 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,0 µm, 4,0 µm, 10,0 µm et 15,0 µm
• Quatre modifications de surface pour le couplage des protéines : carboxylate, sulfate, aldéhyde-sulfate, amine
• Microsphères qui sont en outre précouplées avec de la streptavidine, de la NeutrAvidine, de la biotine, de l’europium et du platine
Choix des microsphères non colorées
Nous proposons également des centaines de choix pour les microsphères sans surfactant UltraClean™ pour la recherche et les applications commerciales.
Nous créons un produit de microsphère personnalisé pour vous
Nous préparons des commandes personnalisées sur demande. Par exemple, les microbilles FluoSpheres™ peuvent être préparées avec des intensités inférieures à celles de notre sélection standard, une caractéristique attrayante dans certaines applications multicolores. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Pour usage à des fins de recherche uniquement. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Specifications
Specifications
| Concentration | 0,02 μm : 2,3 x 1015 particules / ml, 0,1 μm : 3,6 x 1013 particules / ml, 0,2 μm : 4,6 x 1012 particules / ml, 0,5 μm : 3,1 x 1011 particules / ml, 1 μm : 3,8 x 1010 particules / ml, 2 μm : 5,3 x 109 particules / ml |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2°C à 8°C) et à l’abri de la lumière. |
| Contenu | Eau distillée, 2 mm d’azoture |
| Description | Kit de microsphères modifiées au carboxylate n°1, 6 x 1 ml, six tailles : 0,02 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1 μm, 2 μm, rouge, 2 % de solides, les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la plage de dimensions colloïdale qui |
| Couleur | Fluorescent rouge |
| À utiliser avec (application) | Étalonnage de l’instrument (cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS), Analyse de flux (microfluidique, flux sanguin, flux d’eau et flux d’air), Marqueurs de biologie cellulaire (différenciation cellulaire et traçage cellulaire), Immunodosages (tests d’agglutination, ELISA, capture de particules) |
| Matériau | Polystyrène |
| Type de produit | Microsphère au carboxylate modifié |
| Densité des particules | 1,055 g/cm3 |
| Gamme de produits | FLUOSPHERES |
| Show More |