Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à fond plat à liaison élevée Fluotrac™ 600
Code produit 10525011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir, Fond transparent
Unit Size:
40 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Unit Size
10525011 Noir, Fond transparent 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10525011 Supplier Greiner Bio-One Supplier No. 655097
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Utilisé pour le criblage de débit.
  • Apyrogènes
  • Puits conique avec fond plat
  • Assure un pipetage précis
  • Réduit le volume mort du puit
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Empêche la capillarité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Code-barres Alphanumeric
Certifiés Exemptes d’ADN humain et de pyrogènes
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Autoclavable Non autoclavable
Type de liaison À liaison élevée
Couleur Noir, Fond transparent
Type de produit Assay Microplate
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) des puits 25 to 340 μL
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 0,025 à 0,340 ml
Stérilité Stérile
Type de puits Fond plat (puits en F)
Exempt de DNase Oui
FCR max. 4800 × g (rotor à godets oscillants)
Nbre par carton 40
Nb par paquet 10
Quantité 40/boîte
Exempt de RNase Oui
Plage de températures (métrique) -20°C à +60°C
Dimensions (L x l x H) 128 x 85 x 14 mm