Learn More
Chlorhydrate de fluoxétine-d5, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fluoxetine-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1173020-43-3 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C17 2H5 H13 F3 N O . Cl H |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | N-Methyl-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine hydrochloride, Fluoxetine-D5 Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/i2D,3D,4D,5D,6D; |
| SMILES | Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(CCNC)Oc2ccc(cc2)C(F)(F)F)c([2H])c1[2H] |
| Nom IUPAC | N-méthyl-3-(2,3,4,5,6-pentadeutérophényl)-3-[4-(trifluorométhyl)phénoxy]propan-1-amine;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 350.82 |
| Afficher plus |