Learn More
Fluoxymestérone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10513481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10513481 1 g 1g
11986881 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10513481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 124590010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La fluoxymestérone, numéro CAS 76-43-7, est un stéroïde synthétique puissant, administré par voie orale et ayant une activité androgène.Elle est utilisée dans le traitement de l’hypogonadisme chez l’homme.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La fluoxymestérone est une poudre cristalline blanche, inodore, soluble dans la pyridine
  • C’est un stéroïde synthétique administré par voie orale qui est environ 5 à 10 fois plus puissant que la testostérone, l’hormone stéroïde masculine
  • Elle est métabolisée dans le foie, et moins de 5 % de ce médicament est excrété du corps sous forme inchangée
  • Les effets indésirables de la fluoxymesterone comprennent la rétention d’eau et de sodium conduisant à un œdème, à l’acné, à une toxicité cardiovasculaire et à une hépatotoxicité
Applications
  • La fluoxymestérone s’est avérée inhiber de façon compétitive les récepteurs de la prolactine ou des œstrogènes dans les cellules mammaires tumorigènes. Elle est donc administrée dans le traitement du cancer du sein
  • Chez les hommes, ce composé est utilisé comme substitut dans les conditions associées aux symptômes d’insuffisance ou d’absence de testostérone endogène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-43-7
Formule moléculaire C20H29FO3
Poids moléculaire (g/mol) 336.447
Clé InChI YLRFCQOZQXIBAB-RBZZARIASA-N
Synonyme fluoxymesterone, fluoximesterone, fluoxymestrone, halotestin, androfluorene, androfluorone, fluotestin, androsterolo, fluosterone, flusteron
CID PubChem 6446
ChEBI CHEBI:5120
Nom IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,17S)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,17-triméthyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-décahydrocyclopenta[a]phénanthrènes3-one
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2(C(CC4(C3CCC4(C)O)C)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluoxymesterone
Point de fusion 240.0°C
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques + 104.00 (20.00°C c=1,EtOH)
Rotation spécifique + 104.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in puridine, slightly soluble in acetone, chloroform, sparingly soluble in methanol, practically insoluble in ether, benzene, hexanes
Poids de la formule 336.45
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluoxymesterone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.