Learn More
R&D Systems™ Flupenthixol dihydrochloride
Description
Antipsychotic drug. Exhibits antagonistic activity at dopamine D1-5 receptors. Used in schizophrenia treatment.
This compound is a mixture of E/Z isomers (ratio: 60:40).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Flupenthixol dihydrochloride |
| CAS | 2413-38-9 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C23H27Cl2F3N2OS |
| Poids de la formule | 507.44 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 507.437 |