Learn More
Dichlorhydrate de flupentixol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16504294 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16504294 250 mg 250mg
16584284 1 g 1g
16594284 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16504294 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 464822500
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2413-38-9
Poids moléculaire (g/mol) 507.44
Clé InChI IOVDQEIIMOZNNA-MHKBYHAFSA-N
Nom IUPAC dichlorure de 2-(4-{3-[(9Z)-2-(trifluorométhyl)-9H-thioxanthen-9-ylidène]propyl}pipérazin-1-yl)éthan-1-ol de dihydrogène
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].OCCN1CCN(CC\C=C2\C3=CC=CC=C3SC3=CC=C(C=C23)C(F)(F)F)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Flupentixol dihydrochloride
Formule moléculaire C23H27Cl2F3N2OS
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethyl acetate, methanol
Poids de la formule 507.44
compliance-icons
Identifiant produit
  • Flupentixol dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Flupentixol dihydrochloride