Learn More
Décanoate de fluphénazine (~90 %), TRC
Code produit 30394977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30394977 50 mg
30393687 10 mg
30395630 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30394977 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF59830050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5002-47-1
Formule moléculaire C32 H44 F3 N3 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 591.77
Synonyme Fluphenazine decanoate, 2-[4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethyl decanoate
Nom IUPAC 2-[4-[3-[2-(trifluorométhyl)phénothiazine-10-yl]propyl]piperazine-1-yl]décanoate d’éthyle
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluphenazine decanoate
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C32H44F3N3O2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-14-31(39)40-24-23-37-21-19-36(20-22-37)17-11-18-38-27-12-9-10-13-29(27)41-30-16-15-26(25-28(30)38)32(33,34)35/h9-10,12-13,15-16,25H,2-8,11,14,17-24H2,1H3
Poids de la formule 591.3106