Learn More
Dioxyde de fluphénazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fluphenazine Di N'-Oxide |
| CAS | 76005-60-2 |
| Formule moléculaire | C22 H26 F3 N3 O3 S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Fluphenazine N,N'-Dioxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H26F3N3O3S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)26(18-4-1-2-5-20(18)32-21)8-3-9-27(30)10-12-28(31,13-11-27)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2 |
| SMILES | OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1 |
| Nom IUPAC | 2-[1,4-dioxido-4-[3-[2-(trifluorométhyl)phénothiazin-10-yl]propyl]pipérazine-1,4-diium-1-yl]éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 469.52 |
| Poids de la formule | 469.165 |