Learn More
Fluphenazine N4'-oxide, TRC
Code produit 30405169
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30405169 10 mg
30394294 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30405169 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF59842010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30897-25-7
Formule moléculaire C22H26F3N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 453.52
Synonyme 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol 1-Oxide
SMILES IC1=C(O)C(I)=CC(O[13C]2=[13C](I)[13CH]=[13C]([13CH2][13C@@H]([13C](O)=O)[15NH2])[13CH]=[13C]2I)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluphenazine N4'-oxide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H26F3N3O2S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)27(18-4-1-2-5-20(18)31-21)9-3-8-26-10-12-28(30,13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
Poids de la formule 453.1698