Learn More
Sulfoxyde de fluphénazine (Fluphénazine Décanoate EP Impureté A), TRC
Code produit 30402107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30402107 25 mg
30390492 10 mg
30396981 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30402107 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF59841525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1674-76-6
Formule moléculaire C22 H26 F3 N3 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 453.52
Synonyme 1-Piperazineethanol, 4-[3-[5-oxido-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, S-oxide, 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-, S-oxide (7CI,8CI), 4-[3-[5-Oxido-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol, Fluphenazine S-oxide, Fluphenazine sulfoxide, 2-[4-[3-[5-Oxo-2-(trifluoromethyl)-10H-5lambda4-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Fluphenazine Dihydrochloride Imp. A (EP)
Nom IUPAC 2-[4-[3-[5-oxo-2-(trifluorométhyl)phénothiazine-10-yl]propyl]piperazine-1-yl]éthanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluphenazine S-Oxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H26F3N3O2S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)31(21)30)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
Poids de la formule 453.1698
Pourcentage de pureté >95%