Learn More
Sulfone de fluphénazine, TRC
Code produit 18001550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18001550 100 mg 100mg
18050750 10 mg 10mg
18091040 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18001550 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF598350100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1476-79-5
Formule moléculaire C22 H26 F3 N3 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 469.52
Synonyme 1-Piperazineethanol, 4-[3-[5,5-dioxido-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]- (9CI), 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, S,S-dioxide, 2-[4-[3-[5,5-Dioxo-2-(trifluoromethyl)-10H-5λ6-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Fluphenazine S,S-Dioxide, Fluphenazine Sulfone
Nom IUPAC 2-[4-[3-[5,5-dioxo-2-(trifluorométhyl)phénothiazine-10-yl]propyl]piperazine-1-yl]éthanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluphenazine Sulfone
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H26F3N3O3S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)32(21,30)31)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
Poids de la formule 469.1647