Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flurbiprofène, 98 %
Code produit 15216058 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15216058 1 g 1g
15226058 5 g 5g
15236058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15216058 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 454660010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le flurbiprofène, numéro CAS 5104-49-4, est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) à base d’acide monocarboxylique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le flurbiprofène est composé d’une fraction 2-fluoro-[1,1’-biphényl-4-yl] attachée à l’acide propionique
•Le flurbiprofène fonctionne en inhibant la prostaglandine endoperoxyde synthase et en réduisant la production de prostaglandines et de pyrogènes
Applications
• Le flurbiprofène est utile pour étudier les voies associées à la production de prostaglandines
• Il convient à la recherche en laboratoire sur la douleur, l’inflammation, la pression oculaire et la récupération post-opératoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5104-49-4
Formule moléculaire C15H13FO2
Poids moléculaire (g/mol) 244.27
Numéro MDL MFCD00079303
Clé InChI SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme flurbiprofen, ansaid, froben, antadys, cebutid, flurofen, anside, flurbiprofene, flurbiprofeno, flurbiprofenum
CID PubChem 3394
ChEBI CHEBI:5130
Nom IUPAC Acide 2-(3-fluoro-4-phénylphényl)propanoïque
SMILES CC(C(O)=O)C1=CC=C(C(F)=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Flurbiprofen
Point de fusion 110.0°C to 114.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15,4229
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, readily soluble in most polar solvents
Poids de la formule 244.27
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Flurbiprofen
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./