Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flutamide
Code produit 16637072 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16637072 5 g 5g
16647072 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16637072 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 466450050
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13311-84-7
Formule moléculaire C11H11F3N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 276.22
Numéro MDL MFCD00072009
Clé InChI MKXKFYHWDHIYRV-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
SMILES CC(C)C(=O)NC1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Spécification
Vecteur alpha FLUTAMIDE
Nom chimique ou matériau Flutamide
Point de fusion 110.0°C to 114.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Conforme
Conditionnement flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité insoluble aq. soln.
Poids de la formule 276.21
Forme physique poudre