Spécification
| Vecteur alpha | FLUTAMIDE |
| Nom chimique ou matériau | Flutamide |
| Point de fusion | 110.0°C to 114.0°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Spectre IR | Conforme |
| Conditionnement | flacon en verre |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | insoluble aq. soln. |
| Poids de la formule | 276.21 |
| Forme physique | poudre |