missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flutamide, MedChemExpress

Code produit 16422039
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16422039 1 g
16480758 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16422039 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0022

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Flutamide is an antiandrogen drug, with its active metablolite binding at androgen receptor with Ki values of 55 nM, and primarily used to treat prostate cancer.

Flutamide is an antiandrogen drug, with its active metablolite binding at androgen receptor with Ki values of 55 nM, and primarily used to treat prostate cancer.

Spécification

Nom chimique ou matériau Flutamide
Forme physique Solid
CAS 13311-84-7
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H11F3N2O3
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme SCH 13521
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (362.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C(C(F)(F)F)=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 276.21
Poids de la formule 276.21
Pourcentage de pureté 99.53%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.