Learn More
R&D Systems™ Flutamide
Code produit 18732634
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18732634 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18732634 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4094/50
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Non-steroidal androgen receptor antagonist
Flutamide is a non-steroidal antiandrogen; competitive antagonist of the androgen receptor. Blocks the biological activity of testosterone in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flutamide
CAS 13311-84-7
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C11H11F3N2O3
Poids de la formule 276.21
Pureté 98%
Poids moléculaire 276.22