Learn More
Flutamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Flutamide |
| CAS | 13311-84-7 |
| Formule moléculaire | C11 H11 F3 N2 O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Flutamide, 2-Methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, α,α,α-Trifluoro-2-methyl-4'-nitro-m-propionotoluidide, 4'-Nitro-3'-trifluoromethylisobutyranilide, 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)isobutyranilide, Euflex, Eulexin, Flucinom, Flutamide, N-(Isopropylcarbonyl)-4-nitro-3-trifluoromethylaniline, NSC 147834, NSC 215876, Niftholide, Niftolide, Odyne, Sch 13521 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-7-3-4-9(16(18)19)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,17) |
| SMILES | CC(C)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 276.21 |
| Poids de la formule | 276.0722 |