Learn More
BRAND™ Entonnoirs en verre à stries intérieures
Code produit 15597831 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
70mm
80mm
100mm
150mm
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur unitSize
15597831 150mm 10 pièces
15211459 80mm 10 pièces
15221459 100mm 10 pièces
15201459 70mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15597831 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 145631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    889.00€
    682.51€ / 10 pièces
    Économisez 206.49€
    23% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en verre borosilicaté 3.3, les entonnoirs en verre à stries intérieures Brand™ constituent un excellent choix pour une filtration rapide.
  • Rebord supérieur poli au feu et rodé
  • Tige courte
  • Coudés à 60°
  • Fournis par boîtes de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 150mm
Diamètre (métrique) de la tige 16mm
Matériau Verre borosilicaté
Angle 60°
À utiliser avec (application) Filtration rapide
Longueur (métrique) du tube 150mm
Quantité 1/boîte
Type de produit Entonnoir